Få mere at vide
Invitrogen™ BLOCK-iT™ Alexa Fluor™ Rød fluorescerende kontrol
Artikelnummer. 10726393
Skift visning
Mængde:
2 x 125μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10726393 2 x 125μ L Hver
1 options
Artikelnummer. 10726393 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 14750100
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
BLOCK-iT™ Alexa Fluor™ Rød fluorescerende kontrol
De BLOCK-iT™ Alexa Fluor™ Red Fluorescent Control er en ideel indikator for lipid-medieret transfektionseffektivitet til RNAi-eksperimenter, især dem, der bruger Lipofectamine™ RNAiMAX Transfektionsreagens. Rækkefølgen af BLOCK-iT™ Alexa Fluor™ Red Fluorescent Control er ikke homolog med noget kendt gen, hvilket forhindrer induktion af ikke-specifikke cellulære hændelser forårsaget af introduktion af dupleksen i celler. De BLOCK-iT™ Alexa Fluor™ Rød fluorescerende kontrol giver:
  • En stærk, let genkendelig og fotostabil Alexa Fluor™ 555* signal, der indikerer transfektionseffektivitet
  • Kemiske modifikationer for et klarere, mere vedvarende cellulært signal end med mærket siRNA
  • Dokumenteret korrelation af transfektionseffektivitet med Stealth RNAi™ siRNA og traditionelle siRNA-molekyler* Dette farvestof kan påvises ved hjælp af standard filtersæt designet til Alexa Fluor™ 555, Cy ™3, DsRed, Texas Red™ eller rhodaminfluoroforer.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Indhold og opbevaring De BLOCK-iT™ Alexa Fluor™ Red Fluorescent Control leveres i en koncentration på 20μ M. Opbevares ved -20 °C. Garanteret holdbar i 12 måneder ved korrekt opbevaring.
    Kontroltype Transfektionskontrol
    Detektionsmetode Fluorescens
    Prøvetype RNA
    Til brug med (applikation) RNA-transfektion
    Etiket eller farvestof Alexa Fluor 555
    Produktlinje Alexa Fluor, BLOCK-iT
    Produkttype Rød fluorescerende transfektionskontrol
    Mængde 2 x 125μ L
    RNAi type siRNA
    Forsendelsestilstand Tøris