Få mere at vide
SCAT Blindpropper til HPLC
Artikelnummer. 13233859 Shop alle SCAT Europe produkter
Skift visning
Til brug med:
Sikkerhedskapsler, sikkerhedsaffaldskapsler
Slibede halsflasker med låsemøtrik
Udstødningsfilter
Farve:
Farveløs
Hvid
Materiale:
PFA
PTFE
Trådstørrelse:
GL14
NPT 1/8 tommer.
NS29/32
UNF 1/4 tommer 28G
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med Farve Materiale Trådstørrelse Pakningsstørrelse
13233859 Sikkerhedskapsler, sikkerhedsaffaldskapsler Farveløs PFA UNF 1/4 tommer 28G Pakke med 10
10226504 Udstødningsfilter Hvid PTFE GL14 Hver
10051453 Sikkerhedskapsler, sikkerhedsaffaldskapsler Farveløs PTFE NPT 1/8 tommer. Hver
10357579 Slibede halsflasker med låsemøtrik Hvid PTFE NS29/32 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 13233859 Leverandør SCAT Leverandørnr. 160501
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Blindpropper til brug med HPLC-instrumenter.
Vær forberedt på HPLC med disse SCAT™ blindpropper.
Tekniske data
Type Blind stik
Farve Farveløs
Diameter (metrisk) Udvendig 6.35 mm
Til brug med (applikation) HPLC/UHPLC-systemer
Emballagemængde 10 Pk.
Trådstørrelse UNF 1/4 tommer 28G
Til brug med Sikkerhedskapsler, sikkerhedsaffaldskapsler
Materiale PFA