Få mere at vide
SCAT Blindpropper til HPLC
Shop alle SCAT Europe produkter
Til brug med:
Jordhalsflasker med låsemøtrik
Sikkerhedshætter og sikkerhedsaffaldshætter
Udstødningsfilter
Farve:
Farveløs
Hvid
Materiale:
PFA
PTFE
Trådstørrelse:
GL14
NPT 1/8 tommer.
NS29/32
UNF 1/4 tommer 28G
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Beskrivelse
Vær forberedt på HPLC med disse SCAT™ blindpropper.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Blind stik |
| Farve | Farveløs |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 6.35 mm |
| Til brug med (applikation) | HPLC/UHPLC-systemer |
| Trådstørrelse | NPT 1/8 tommer. |
| Til brug med | Sikkerhedshætter og sikkerhedsaffaldshætter |
| Materiale | PTFE |