Få mere at vide
SCAT™ Blindplugs, grøn linje, PE
Artikelnummer. 31454230 Shop alle SCAT Europe produkter
Skift visning
Mængde:
10 Pk.
5 Pk.
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31454230 5 Pk.
31454222 10 Pk.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31454230 Leverandør SCAT™ Leverandørnr. 460502
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    193.00 DKK
    150.78 DKK / Pakke med 1
    Spare 42.22 DKK
    21% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Green Line Safety Caps står for en bevidst beslutning om ikke at bruge PFAS uden at gå på kompromis med kvalitet og sikkerhed.
  • PFAS-fri - fremtidssikret og bæredygtigt: Green Line undlader fuldstændigt PFAS og bruger PEEK som en fluorfri højtydende plast, der garanterer bæredygtighed og fremtidssikring.
  • Fuld regulatorisk sikkerhed: Green Line-produkter eliminerer risici forårsaget af kommende PFAS-forbud og opfylder de højeste miljø- og ESG-krav.
  • Teknisk kvalitet uden kompromis: Sikkerhedshætterne er 1:1 kompatible med eksisterende systemer, kemikalieresistente, autoklavable og absolut lækagesikre i henhold til standarden SCAT .
  • Synligt bæredygtigt: Med deres grønne farve gør produkterne bæredygtighed synlige og demonstrerer laboratoriets engagement i en PFAS-fri fremtid.
  • Udvikling med fremsynethed Green Line sikrer laboratorieprocesser mod regulatoriske risici på lang sigt og understøtter bæredygtige virksomhedsstrategier.
  • Produktdiversitet og omkostningseffektivitet: Serien tilbyder et bredt udvalg af varianter, startkits og tilbehør til fleksible, omkostningseffektive og brugsklare HPLC-løsninger.
  • Sammenfattende står Green Line for PFAS-fri, regulatorisk SCAT sikker, teknisk kraftfulde og synligt bæredygtige laboratorieløsninger – uden at gå på kompromis med kvalitet, stramhed eller kompatibilitet. Mens konventionelle kapsler er baseret på PTFE, et symbol på de såkaldte evighedskemikalier, bruger PEEK Green Line , en fuldstændig fluorfri højtydende plast med fremragende kemiske og termiske egenskaber.
Tekniske data
Lukningsfarve Farveløs
Model- Type 2
Mængde 5 Pk.
Størrelse 1/4-28 UNF
Til brug med (applikation) PFAS-fri analyser
Til brug med (udstyr) Kapillærstik
Produkttype Blind Plug