Få mere at vide
Bleomycinsulfat
Artikelnummer. 15483439
Skift visning
Mængde:
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15483439 10 mg 10mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15483439 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J60727.MA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2880.64 DKK
    2592.65 DKK / 10mg
    Spare 287.99 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Bleomycinsulfat, CAS # 9041-93-4, er en glykopeptidforbindelse med antibiotisk aktivitet isoleret fra Streptomyces verticillus. Den udviser også kræftbekæmpende aktivitet. | CAS: 9041-93-4 | C55H85N17O25S4 | 1512,619 g/mol
Bleomycinsulfat bruges som et glycopeptidantibiotikum. Det er i stand til at inducere oxidativ spaltning af DNA-rygraden, hvilket fører til apoptose og også nedbryder RNA, og det er blevet rapporteret at vise selektivitet for RNA over DNA. Bleomycin virker som et skleroserende middel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Bleomycinsulfat blev oprindeligt isoleret fra Streptomyces verticillus. Det er en glycopeptidforbindelse med antibiotisk aktivitet
  • Det har evnen til at inducere oxidativ spaltning af DNA-rygraden, hvilket fører til apoptose
  • Bleomycinsulfat kan danne et kompleks med jern, der reducerer oxygen til superoxid og hydroxylradikaler. Disse reaktive oxygenarter kan forårsage enkelt- og dobbeltstrengede brud i DNA samt fremme kulhydratoxidation, lipidperoxidation og ændringer i prostaglandinsyntese og nedbrydning
Anvendelse
  • Det kan bruges til at hæmme DNA-metabolisme og bremse eller stoppe cellevækst. Denne egenskab forklarer dens anticanceraktivitet
  • Bleomycinsulfat kan også bruges til at nedbryde RNA, da det er mere selektivt over for RNA end DNA
  • Lokale injektioner af bleomycinsulfat i musemodeller kan fremkalde sklerotisk hud, der efterligner sklerodermi
  • I laboratorieforskning bruges bleomycin til at inducere lungefibrose hos mus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9041-93-4
Molekylær formel C55H85N17O25S4
Molekylvægt (g/mol) 1512.619
MDL nummer MFCD00070310
InChI nøgle WUIABRMSWOKTOF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 131664136
IUPAC navn [2-[2-[2-[[6-amino-2-[3-amino-1-[(2,3-diamino-3-oxopropyl)amino]-3-oxopropyl]-5-methylpyrimidin-4-carbonyl]amino]-3-[[5-[[1-[2] -[4-[4-(3-dimethylsulfoniopropylcarbamoyl)-1,3-thiazol-2-yl]-1,3-thiazol-2-yl]ethylamino]-3-hydroxy-1-oxobutan-2-yl]amino]-3-hyd
SMIL CC1=C(N=C(N=C1N)C(CC(=O)N)NCC(C(=O)N)N)C(=O)NC(C(C2=CN=CN2)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)OC4C(C(C(C(O4)CO)O)OC(=N)[O-])O)C(=O)NC(C)C(C(C)C(=O)NC(C(C)O)C(=O)NCCC5=NC(=CS5)C6=NC(=CS6)C(=O)NCCC[S+](C)C)O.OS(=O)(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bleomycin sulfate
Type Bleomycinsulfat
Fysisk form Pulver
Farve Hvid
Mængde 10 mg
Merck Index 14,1318
Opløselighedsinformation Opløselig i vand eller DMSO
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bleomycin sulfate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Faresætning
  • H340-Kan forårsage genetiske defekter.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Bleomycin, sulfate (salt)