Få mere at vide
Bleomycinsulfat, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 15779150 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15779150 10 mg 10mg
1 options
Artikelnummer. 15779150 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219030610
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4450.00 DKK
    4239.24 DKK / 10mg
    Spare 210.76 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Bleomycinsulfat fra Streptomyces verticillus, Hvidt pulver
  • Det er et atineoplastisk antibiotikum.
  • En blanding af cytotoniske glycopeptidantibiotika, som reagerer med DNA og forårsager strengspaltning; de har også vist sig at have en type oxygentransferaseaktivitet. Bleomycin A2 er hovedbestanddelen af det klinisk anvendte bleomycin.
  • Bleomyciner adskiller sig fra hinanden i den terminale amin og viser varierende biologisk aktivitet.
Tekniske data
CAS 9041-93-4
Farve Hvid
Renhedsgrad noter >99.0%
Molekylær formel C55H85N17O25S4
MDL nummer MFCD00070310
Mængde 10 mg
Synonym Blenoxane, Blexane, Bleo
Opløselighedsinformation Meget opløselig i vand, methanol; let opløseligt i ethanol. Praktisk talt uopløseligt i acetone, ethylacetat, butylacetat, ether.
InChI nøgle WUIABRMSWOKTOF-OCBSMOPSSA-N
Molekylvægt (g/mol) 1512.62
PubChem CID 122172957
Fysisk form Pulver