Få mere at vide
Bleomycinsulfat (en blanding af bleomycinsulfatsalte) >90%, TRC
Artikelnummer. 30041192
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30041192 50 mg
30041150 5 mg
30041143 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30041192 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB59580050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9041-93-4
Molekylær formel C55 H84 N17 O21 S3 . C55 H84 N20 O21 S2 . H O4 S . H2 O4 S
Molekylvægt (g/mol) 3036.21
Synonym Bleomycin, sulfate (salt), Blenoxane, Bleomycin sulfate, Blexane
IUPAC navn [(2R,3S,4S,5R,6R)-2-[(2R,3S,4S,5S,6S)-2-[(1R,2S)-2-[[6-amino-2-[(1S)-3-amino-1-[[(2S)-2,,3-diamino-3-oxopropyl]amino]-3-oxopropyl]-5-methylpyrimidin-4-carbonyl]amino]-3-[[(2R,3S,4S)-5-[[(2S,3R)-1-[2-[4-[4-(4-carbamimidamidobutylcarbamoyl)-1,3-thiazol-2-yl]-1,3-thiazol-2-yl]ethylamino]-3-hydroxy-1-oxobutan-2-yl]amino]-3-hydroxy-4-methyl-5-oxopentan-2-yl]amino]-1-(1H-imidazol-5-yl)-3-oxopropoxy]-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy-3, 5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-4-yl] carbamat; 3-[[2-[2-[2-[2-[[(2S,3R)-2-[[(2S,3S,4R)-4-[[(2S,] 3R)-2-[[6-amino-2-[(1S)-3-amino-1-[[(2S)-2,3-diamino-3-oxopropyl]amino]-3-oxopropyl]-5-methylpyrimidin-4-carbonyl]amino]-3-[(2R,3S,4S,5S,6S)-3-[(2R,3S,4S,5R,6R)-4-carbamoyloxy-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-3-(1H-imidazol-5-yl)propanoyl]amino]-3-hydroxy-2-methylpentanoyl]amino]-3-hydroxybutanoyl]amino]-1,3-thiazol-4-yl]-1,3- thiazol-4-carbonyl]amino]propyldimethylsulfanium; hydrogensulfat; Svovlsyre
SMIL C[C@@H](O)[C@H](NC(=O)[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)NC(=O)[C@@H](NC(=O)c1nc(nc(N)c1C)[C@H](CC(=O)N)NC[C@H](N)C(=O)N)[C@@H](O[C@@H]2O[C@@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]2O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](OC(=O)N)[C@@H]3O)c4cnc[nH]4)C(=O)NCCc5nc(cs5)c6nc(cs6)C(=O)NCCCCNC(=N)N.C[C@@H](O)[C@H](NC(=O)[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)NC(=O)[C@@H](NC(=O)c7nc(nc(N)c7C)[C@H](CC(=O)N)NC[C@H](N)C(=O)N)[C@@H](O[C@@H]8O[C@@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]8O[C@H]9O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](OC(=O)N)[C@@H]9O)c%10cnc[nH]%10)C(=O)NCCc%11nc(cs%11)c%12nc(cs%12)C(=O)NCCC[S+](C)C.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bleomycin Sulfate
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C55H84N20O21S2.C55H83N17O21S3.2H2O4S/c1-19-32(72-45(75-43(19)58)24(11-30(57)79)67-12-23(56)44(59)85)49(89)74-34(40(25-13-63-18-68-25)94-53-42(38(83)36(81)28(14-76)93-53)95-52-39(84)41(96-55(62)91)37(82)29(15-77)92-52)50(90)69-21(3)35(80)20(2)46(86)73-33(22(4)78)48(88)65-10-7-31-70-27(17-97-31)51-71-26(16-98-51)47(87)64-8-5-6-9-66-54(60)61;1-20-33(69-46(72-44(20)58)25(12-31(57)76)64-13-24(56)45(59)82)50(86)71-35(41(26-14-61-19-65-26)91-54-43(39(80)37(78)29(15-73)90-54)92-53-40(81)42(93-55(60)88)38(79)30(16-74)89-53)51(87)66-22(3)36(77)21(2)47(83)70-34(23(4)75)49(85)63-10-8-32-67-28(18-94-32)52-68-27(17-95-52)48(84)62-9-7-11-96(5)6;2*1-5(2,3)4/h13,16-18,20-24,28-29,33-42,52-53,67,76-78,80-84H,5-12,14-15,56H2,1-4H3,(H2,57,79)(H2,59,85)(H2,62,91)(H,63,68)(H,64,87)(H,65,88)(H,69,90)(H,73,86)(H,74,89)(H2,58,72,75)(H4,60,61,66);14,17-19,21-25,29-30,34-43,53-54,64,73-75,77-81H,7-13,15-16,56H2,1-6H3,(H13-,57,58,59,60,61,62,63,65,66,69,70,71,72,76,82,83,84,85,86,87,88);2*(H2,1,2,3,4)/t20-,21+,22+,23-,24-,28-,29+,33-,34-,35-,36+,37+,38-,39-,40-,41-,42-,52+,53-;21-,22+,23+,24-,25-,29-,30+,34-,35-,36-,37+,38+,39-,40-,41-,42-,43-,53+,54-;;/m00../s1
Formel vægt 3034.002