Få mere at vide
MedChemExpress Bleomycin sulfate
Artikelnummer. 16453427
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
16453427 50 mg
1 options
Artikelnummer. 16453427 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HY17565
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-10-2026
MedChemExpress Bleomycin sulfate is a DNA synthesis inhibitor. Bleomycin hydrochloride is a DNA damaging agent. Bleomycin sulfate is an antitumor antibiotic.
Tekniske data
Indhold og opbevaring 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Molekylvægt (g/mol) 1512.62 g/mol
Forsendelsestilstand Room temperature
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 9041-93-4
Produkttype Natural Products
Renhed 95.0%
Opløselighed H2O : 255 mg/mL (168.58 mM∣Need ultrasonic and warming) ∣DMSO : 62.5 mg/mL (41.32 mM∣Need ultrasonic)
Mål DNA/RNA Synthesis∣Antibiotic