Få mere at vide
Interscience JumboMix 3500 W CC. 3750 ml Lab Blender
Beskrivelse
3500 mL laboratoriehomogenisator - Vinduesdørsversion, digitalt display, variabel hastighed, justerbare skovle, drypbakke (220-240V) leveret med:
- Sikkerhedsdrypbakke
- 1 strømkabel
- 1 brugermanual
- 1 hurtig brugervejledning
- 1 gratis pakke blenderposer
Tekniske data
Tekniske data
| Strømstyrke | 400 W |
| Spænding | 220 V |
| Elektriske krav | 220 V, 50 Hz |
| Hestekræfter | 400 W |
| Watt | 400 W |
| Kapacitet (metrisk) | 200-3500 ml |
| Lydstyrkeområde (engelsk) | 0,35 pt til 6,60 pt |
| Lydstyrkeområde (metrisk) | 200 ml til 3750 ml |
| Dybde (engelsk) | 185,04 tommer. |
| Dybde (metrisk) | 47 cm |
| Vis mere |