Få mere at vide
(+/-)-Blebbistatin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (+/-)-Blebbistatin |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H16N2O2/c1-12-7-8-15-14(11-12)16(21)18(22)9-10-20(17(18)19-15)13-5-3-2-4-6-13/h2-8,11,22H,9-10H2,1H3 |
| Formel vægt | 292.1212 |
| Procent renhed | >95% |