Få mere at vide
(-)-Blebbistatin, MedChemExpress
Beskrivelse
(-)-Blebbistatin is a selective inhibitor of the ATPase activity of non-muscle myosin II.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (-)-Blebbistatin |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 856925-71-8 |
| Farve | Yellow |
| Mængde | 5 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C18H16N2O2 |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | (S)-(-)-Blebbistatin |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 10 mg/mL (34.21 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Vis mere |