Få mere at vide
Invitrogen™ Mus BLC/CXCL13 ELISA Kit
Beskrivelse
Musen BLC/CXCL13 ELISA kvantificerer Ms BLC i museserum, plasma eller cellekulturmedium. Analysen vil udelukkende genkende både naturlig og rekombinant Ms BLC. Metodens princip The Mouse BLC solid-fase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | O55038 |
| Analyseområde | 1,37 til 1000 pg/ml |
| Assay følsomhed | 2 pg/mL |
| Kalibreringsområde | 2 pg/ml til 2000 pg/ml |
| Oversigt | BLC (CXCL13) ELISA Kit, 96 analyser, 1 kit, musearter, HRP-konjugat, kolorimetrisk detektionsmetode, enzymforbundet immunosorbent-assay designet til kvantificering og påvisning af BLC (CXCL13) i prøver ved hjælp af en mikropladelæser |
| Detekterbare analytter | BLC (CXCL13), mus BLC |
| Assay | Fastfase sandwich ELISA |
| Konjugeret | HRP |
| Detektionsmetode | Kolorimetrisk |
| Produkttype | ELISA |
| Vis mere |