Få mere at vide
Invitrogen™ Mus BLC/CXCL13 ELISA Kit
Artikelnummer. 15455253
Mængde:
5 x 96 prøver
96 prøver
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
Artikelnummer. 15455253
Brand: Invitrogen™ EMCXCL13
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ELISA
Musen BLC/CXCL13 ELISA kvantificerer Ms BLC i museserum, plasma eller cellekulturmedium. Analysen vil udelukkende genkende både naturlig og rekombinant Ms BLC. Metodens princip The Mouse BLC solid-fase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
CXCL13, også kendt som BCA-1 og Angie, er et lille kemokin stærkt udtrykt i de sekundære lymfoide organer. Det fremmer fortrinsvis migrationen af B-lymfocytter (både B-1 og B-2) til folliklerne i milten, lymfeknuderne og Peyers pletter. Det produceres af makrofager, og hos mus omfatter de højeste konstitutive producenter store peritoneale makrofager, Kuppfer-celler og lungemakrofager (både CD11c+ og CD11c-). Den cellulære ligand for CXCL13 er CXCR5, også kendt som BLR-1 (Burkitts lymfomreceptor 1). CXCR5 udtrykkes på B-celler, Tfh-celler og i lavere grad nogle hukommelses-T-cellepopulationer. CXCL13 spiller en vigtig rolle i udviklingen af kronisk lymfatisk leukæmi (CCL). CXCL13 er også en plasmabiomarkør for germinal centeraktivitet og generering af bredt neutraliserende antistoffer mod HIV.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer O55038
Analyseområde 1,37 til 1000 pg/ml
Assay følsomhed 2 pg/mL
Kalibreringsområde 2 pg/ml til 2000 pg/ml
Oversigt BLC (CXCL13) ELISA Kit, 96 analyser, 1 kit, musearter, HRP-konjugat, kolorimetrisk detektionsmetode, enzymforbundet immunosorbent-assay designet til kvantificering og påvisning af BLC (CXCL13) i prøver ved hjælp af en mikropladelæser
Detekterbare analytter BLC (CXCL13), mus BLC
Assay Fastfase sandwich ELISA
Konjugeret HRP
Detektionsmetode Kolorimetrisk
Immunoassay-kitformat Sandwich ELISA Kit
Produkttype ELISA
Protein familie Chemokine& Receptorer
Prøvetype Plasma, Serum, Supernatant
Specificitet Denne ELISA kit viser ingen krydsreaktivitet med nogen af de testede cytokiner: Mus CD30, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, Eotaxin, Eotaxin-2, Fas Ligand, Fractalkine, GCSF, GM-CFS, IFN-gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-1 beta,, IL-3 Rb, IL-4, IL-5, IL-9, IL-10, IL-12 p40/p70, IL-12 p70, IL-13, IL-17, KC, Leptin R, LEPTIN(OB), LIX, L-Selectin, Lymfotactin, MCP-1, M, MCP, M, 1, M, 5 MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 beta, MIP-3 alpha, PF-4, P-Selectin, RANTES, SCF, SDF-1 alpha, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF-alpha, TNF RI, TNF RII, TPO, VCAM-1, VEGF.
Tilstrækkelig til 96 analyser
Målarter Mus
Til brug med (applikation) ELISA, Proteinanalyser, Proteinbiologi, Kræftbiologi, Immunologi, Neurovidenskab, Neurobiologi, Proteinpåvisning, Proteinanalyse
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 55985
Gen symbol Cxcl13
Værtsarter Mus
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Assay Fortynder koncentrat, Biotinyleret detektionsantistof, SAV-HRP, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Betændelse
Prøvevolumen Plasma 5μ L, Serum 5μ L, Supernatant 100μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Synonym 4631412M08Rik, ANGIE2, Angie, BCA-1, BLC, BLR1L, Scyb13
Mål CXCL13
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 4 timer 45 min