Beskrivelse
- Fremstillet af AR-GLAS™ Soda-lime glas
- 2 Mærker med DE-M Mærkning i blå emalje
- Klasse AS
- DIN EN ISO 648 certificeret
- Kalibreret til at levere (TD, Ex)
- Ventetid: 5 sekunder
- Leveres med batchnummer og vedlagt et batchcertifikat pr. emballageenhed fra producenten.
- DAkkS kalibreringscertifikat tilgængeligt efter anmodning.
Tekniske data
Tekniske data
| Kalibrering | At levere |
| Certificeringer/compliance | DIN EN ISO 648, ISO 1769 |
| Klasse | AS |
| Materiale | AR-GLAS, Sodavand Lime glas |
| Uddannet | Ja |
| Gradueringsfarve | Blå |
| Gradueringer | 0.1 mL |
| Gradueringstype | DE-M Mærkning |
| Mængde | 12 Pakke |
| Tolerance | ±0,01 ml |
| Vis mere |