Få mere at vide
BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ 2-marks pærepipetter
Artikelnummer. 11808281 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0.5 mL
1 mL
2 mL
3 mL
5 mL
10 mL
15 mL
20 mL
25 mL
50 mL
Tolerance:
±0,005 ml
±0,008 ml
±0,01 ml
±0,015 ml
±0,02 ml
±0,03 ml
±0,05 ml
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Orange
Rød
Sort
Længde (metrisk):
300 mm
330 mm
400 mm
440 mm
510 mm
520 mm
540 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 6
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Tolerance Farve Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
11808281 1 mL ±0,008 ml Blå 300 mm Pakke med 12
11848281 10 mL ±0,02 ml Rød 440 mm Pakke med 6
11818281 2 mL ±0,01 ml Orange 330 mm Pakke med 12
11868281 20 mL ±0,03 ml Gul 510 mm Pakke med 6
11828281 3 mL ±0,01 ml Sort 330 mm Pakke med 6
11838281 5 mL ±0,015 ml Hvid 400 mm Pakke med 6
11858281 15 mL ±0,03 ml Grøn 510 mm Pakke med 6
11898271 0.5 mL ±0,005 ml Sort 300 mm Pakke med 12
11878281 25 mL ±0,03 ml Blå 520 mm Pakke med 6
11888281 50 mL ±0,05 ml Rød 540 mm Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 11808281 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 29722
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    790.00 DKK
    637.57 DKK / Pakke med 12
    Spare 152.43 DKK
    19% Slukket
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Fremstillet af AR-GLAS™ Soda-lime glas. BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ 2-Mark pærepipetter inkluderer DE-M-mærkning i blå emalje. Leveres med batchnummer og vedlagt et batchcertifikat pr. emballageenhed fra producenten. DAkkS kalibreringscertifikat tilgængeligt efter anmodning.
  • Fremstillet af AR-GLAS™ Soda-lime glas
  • 2 Mærker med DE-M Mærkning i blå emalje
  • Klasse AS
  • DIN EN ISO 648 certificeret
  • Kalibreret til at levere (TD, Ex)
  • Ventetid: 5 sekunder
  • Leveres med batchnummer og vedlagt et batchcertifikat pr. emballageenhed fra producenten.
  • DAkkS kalibreringscertifikat tilgængeligt efter anmodning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kalibrering At levere
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 648, ISO 1769
Klasse AS
Materiale AR-GLAS, Sodavand Lime glas
Uddannet Ja
Gradueringsfarve Blå
Gradueringer 0.1 mL
Gradueringstype DE-M Mærkning
Mængde 12 Pakke
Tolerance ±0,008 ml
Farve Blå
Volumen (metrisk) 1 mL
Længde (metrisk) 300 mm
Type Pærepipet