Få mere at vide
BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ 1-marks pærepipetter
Artikelnummer. 11373854 Shop alle Brand produkter
Volumen (metrisk):
0.5 mL
3 mL
4 mL
5 mL
6 mL
7 mL
10 mL
15 mL
25 mL
30 mL
40 mL
50 mL
100 mL
Tolerance:
±0,005
±0,01 ml
±0,015 ml
±0,02 ml
±0,03 ml
±0,05 ml
±0,08 ml
0.015 mL
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Orange
Rød
Sort
Længde (metrisk):
300 mm
330 mm
400 mm
440 mm
510 mm
520 mm
540 mm
585 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 6
Artikelnummer. 11373854
Brand: BRAND™ 29709
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af AR-GLAS™ Soda-lime glas. BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ 1-Mark Bulb Pipets inkluderer DE-M mærkning i blå emalje. Leveres med batchnummer og vedlagt et batchcertifikat pr. emballageenhed fra producenten. DAkkS kalibreringscertifikat tilgængeligt efter anmodning.
  • Fremstillet af AR-GLAS™ Soda-lime glas
  • 1-Mærke med DE-M Mærkning i blå emalje
  • Klasse AS
  • DIN EN ISO 648 certificeret
  • Kalibreret til at levere (TD, Ex)
  • Ventetid: 5 sekunder
  • Leveres med batchnummer og vedlagt et batchcertifikat pr. emballageenhed fra producenten.
  • DAkkS kalibreringscertifikat tilgængeligt efter anmodning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kalibrering At levere
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 648, ISO 1769
Klasse AS
Materiale AR-GLAS, Sodavand Lime glas
Uddannet Ja
Gradueringsfarve Blå
Gradueringstype DE-M Mærkning
Mængde 6 Pakke
Tolerance ±0,015 ml
Farve Grøn
Volumen (metrisk) 7 mL
Længde (metrisk) 400 mm
Type Pærepipet