Få mere at vide
BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ 1-marks pærepipetter
Artikelnummer. 11363854 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0.5 mL
3 mL
4 mL
5 mL
6 mL
7 mL
10 mL
15 mL
25 mL
30 mL
40 mL
50 mL
100 mL
Tolerance:
±0,005
±0,01 ml
±0,015 ml
±0,02 ml
±0,03 ml
±0,05 ml
±0,08 ml
0.015 mL
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Orange
Rød
Sort
Længde (metrisk):
300 mm
330 mm
400 mm
440 mm
510 mm
520 mm
540 mm
585 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 6
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Tolerance Farve Længde (metrisk) unitSize
11363854 6 mL ±0,015 ml Orange 400 mm Pakke med 6
11393844 0.5 mL ±0,005 Sort 300 mm Pakke med 12
11333854 3 mL ±0,01 ml Sort 330 mm Pakke med 6
11343854 4 mL ±0,015 ml Rød 400 mm Pakke med 6
11353854 5 mL 0.015 mL Hvid 400 mm Pakke med 6
11373854 7 mL ±0,015 ml Grøn 400 mm Pakke med 6
11303864 10 mL ±0,02 ml Rød 440 mm Pakke med 6
11313864 15 mL ±0,03 ml Grøn 510 mm Pakke med 6
11333864 25 mL ±0,03 ml Blå 520 mm Pakke med 6
11343864 30 mL ±0,03 ml Sort 520 mm Pakke med 6
11363864 50 mL ±0,05 ml Rød 540 mm Pakke med 6
11373864 100 mL ±0,08 ml Gul 585 mm Pakke med 6
11353864 40 mL ±0,05 ml Hvid 540 mm Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 11363854 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 29708
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af AR-GLAS™ Soda-lime glas. BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ 1-Mark Bulb Pipets inkluderer DE-M mærkning i blå emalje. Leveres med batchnummer og vedlagt et batchcertifikat pr. emballageenhed fra producenten. DAkkS kalibreringscertifikat tilgængeligt efter anmodning.
  • Fremstillet af AR-GLAS™ Soda-lime glas
  • 1-Mærke med DE-M Mærkning i blå emalje
  • Klasse AS
  • DIN EN ISO 648 certificeret
  • Kalibreret til at levere (TD, Ex)
  • Ventetid: 5 sekunder
  • Leveres med batchnummer og vedlagt et batchcertifikat pr. emballageenhed fra producenten.
  • DAkkS kalibreringscertifikat tilgængeligt efter anmodning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kalibrering At levere
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 648, ISO 1769
Klasse AS
Materiale AR-GLAS, Sodavand Lime glas
Uddannet Ja
Gradueringsfarve Blå
Gradueringstype DE-M Mærkning
Mængde 6 Pakke
Tolerance ±0,015 ml
Farve Orange
Volumen (metrisk) 6 mL
Længde (metrisk) 400 mm
Type Pærepipet