Få mere at vide
BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ 1-marks pærepipetter
Shop alle Brand produkter
Volumen (metrisk):
0.5 mL
3 mL
4 mL
5 mL
6 mL
7 mL
10 mL
15 mL
25 mL
30 mL
40 mL
50 mL
100 mL
Tolerance:
±0,005
±0,01 ml
±0,015 ml
±0,02 ml
±0,03 ml
±0,05 ml
±0,08 ml
0.015 mL
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Orange
Rød
Sort
Længde (metrisk):
300 mm
330 mm
400 mm
440 mm
510 mm
520 mm
540 mm
585 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 6
Beskrivelse
- Fremstillet af AR-GLAS™ Soda-lime glas
- 1-Mærke med DE-M Mærkning i blå emalje
- Klasse AS
- DIN EN ISO 648 certificeret
- Kalibreret til at levere (TD, Ex)
- Ventetid: 5 sekunder
- Leveres med batchnummer og vedlagt et batchcertifikat pr. emballageenhed fra producenten.
- DAkkS kalibreringscertifikat tilgængeligt efter anmodning.
Tekniske data
Tekniske data
| Kalibrering | At levere |
| Certificeringer/compliance | DIN EN ISO 648, ISO 1769 |
| Klasse | AS |
| Materiale | AR-GLAS, Sodavand Lime glas |
| Uddannet | Ja |
| Gradueringsfarve | Blå |
| Gradueringstype | DE-M Mærkning |
| Mængde | 6 Pakke |
| Tolerance | ±0,05 ml |
| Farve | Hvid |
| Vis mere |