Få mere at vide
Brand™ Blaubrand™ Soda lime glas graduerede pipetter
Artikelnummer. 11808271 Shop alle Brand produkter
:
Kapacitet: 10mL; Orange
Artikelnummer. 11808271
Brand: Brand™ 27713
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af AR-GLAS™ Sodavand Lime glas. BRAND™ Blaubrand™ Soda Lime Glas Graduated Pipets er DIN EN ISO 835 certificeret og kalibreret til levering.
  • Fremstillet af AR-GLAS™ Sodavand Lime glas
  • DIN EN ISO 835 certificeret
  • Type 3 (nul øverst)
  • Kalibreret til at levere (TD, Ex)
  • Ventetid: 5 sekunder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kalibreret Ja
Kalibrering At levere
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 835
Klasse AS
Materiale Sodavand Lime glas
Uddannet Ja
Gradueringsfarve Blå
Gradueringer 0.1 mL
Mængde 12 Pakke
Tolerance 0.1 mL
Volumen (metrisk) 10 mL
Længde (metrisk) 360 mm
Type Uddannet pipette