Få mere at vide
BRAND™ Blaubrand™ PURprotect™ Belagt borosilikatglas Klasse A målekolbe
Artikelnummer. p-8000981 Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Lukkestørrelse:
14/23
19/26
24/29
Hals stil:
Brede
Smal
Tolerance:
±0,1 ml
±0,15 ml
±0,25 ml
±0,4 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Artikelnummer. 10719375
Brand: BRAND™ 36553
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af borosilikatglas og overholder DIN EN ISO 1042 standarder. BRAND™ Blaubrand™ PURprotect™ Coated borosilikatglas klasse A volumetrisk kolbe hjælper med at indeholde glasfragmenter i tilfælde af brud med dens beskyttende hud. Sammenlignet med ucoatede glaskolber øges den elektrostatiske ladning ikke. Den lyseblå belægning letter optisk skelnen.
  • Fremstillet af borosilikatglas
  • Overholder DIN EN ISO 1042 standarder.
  • Kalibreret til at indeholde (TC, In).
  • PUR-belægningen omslutter målekolberne som en beskyttende hud. I tilfælde af brud hjælper sikkerhedsbelægningen med at indeholde glasfragmenterne.
  • Sammenlignet med ucoatede glaskolber er den elektrostatiske ladning ikke øget.
  • Den lyseblå belægning letter optisk skelnen.
  • Den maksimale driftstemperatur ved tør varme er °135 C (eksponeringstid< 30 min).
  • Hyppig autoklavering ved 121° C reducerer splintringsbeskyttelse.
  • Rengøring op til max. 95° C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kalibrering Kalibreret til at indeholde
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 1042
Lukningsmateriale Polypropylen
Farve Klar med lyseblå belægning
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Materiale Borosilikatglas
Hals stil Smal
nr. pr. sag 1 stk
Tolerance ±0,4 ml
Klasse EN
Lukkestørrelse 24/29