Få mere at vide
BRAND™ Blaubrand™ PURprotect™ Belagt borosilikatglas Klasse A målekolbe
Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Lukkestørrelse:
14/23
19/26
24/29
Hals stil:
Brede
Smal
Tolerance:
±0,1 ml
±0,15 ml
±0,25 ml
±0,4 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Beskrivelse
- Fremstillet af borosilikatglas
- Overholder DIN EN ISO 1042 standarder.
- Kalibreret til at indeholde (TC, In).
- PUR-belægningen omslutter målekolberne som en beskyttende hud. I tilfælde af brud hjælper sikkerhedsbelægningen med at indeholde glasfragmenterne.
- Sammenlignet med ucoatede glaskolber er den elektrostatiske ladning ikke øget.
- Den lyseblå belægning letter optisk skelnen.
- Den maksimale driftstemperatur ved tør varme er °135 C (eksponeringstid< 30 min).
- Hyppig autoklavering ved 121° C reducerer splintringsbeskyttelse.
- Rengøring op til max. 95° C.
Tekniske data
Tekniske data
| Kalibrering | Kalibreret til at indeholde |
| Certificeringer/compliance | DIN EN ISO 1042 |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Farve | Klar med lyseblå belægning |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Hals stil | Smal |
| nr. pr. sag | 2 stk |
| Tolerance | ±0,15 ml |
| Klasse | EN |
| Vis mere |