Få mere at vide
BRAND™ BLAUBRAND™ Étmærkede glaspærepipetter, klasse A, USP , Certificeret
Artikelnummer. 15379212 Alle ansehen Brand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisk):
0.5 mL
1 mL
2 mL
3 mL
4 mL
5 mL
7 mL
15 mL
25 mL
40 mL
100 mL
Packungsgröße:
Hver
Pakke med 12
Pakke med 6
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Packungsgröße
15379212 40 mL Pakke med 6
15338207 0.5 mL Pakke med 12
15188254 1 mL Pakke med 12
15121607 2 mL -
15214069 3 mL Pakke med 6
15181627 4 mL Pakke med 6
15181307 4 mL Hver
15197655 5 mL Hver
15208918 7 mL Pakke med 6
15128264 15 mL Pakke med 6
15198254 25 mL Pakke med 6
15111677 100 mL Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15379212 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 30617
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    818.00 DKK
    605.76 DKK / Pakke med 6
    Spare 212.24 DKK
    25% Slukket
På lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Blå emalje med høj kontrast repræsenterer en optimal kombination af modstand og læsbarhed
  • Lavet af AR-GLAS™
  • Optimeret flowgeometri i spidsen sikrer pålidelig væskedispensering fra pipetten
  • Brandpolerede kanter for mere holdbarhed
  • Fås i alle ISO størrelser fra 0,5 til 100 ml
  • Leveres med batchnummer og tilhørende USP batchcertifikat i original emballage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Certificeringer/compliance USP
Klasse EN
Materiale AR-GLAS
Sterilitet Ikke-steril
Uddannet Nej
Farve Hvid
Volumen (metrisk) 40 mL
Længde (metrisk) 540 mm
Type Pærepipet
Engangs Genanvendelig
Til brug med (udstyr) Pipettecontroller
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.