Få mere at vide
BRAND™ BLAUBRAND™ Étmærkede glaspærepipetter, klasse A, USP , Certificeret
Shop alle Brand produkter
Volumen (metrisk):
0.5 mL
1 mL
2 mL
3 mL
4 mL
5 mL
7 mL
15 mL
25 mL
40 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
Pakke med 6
Description
- Lavet af AR-GLAS™
- Optimeret flowgeometri i spidsen sikrer pålidelig væskedispensering fra pipetten
- Brandpolerede kanter for mere holdbarhed
- Fås i alle ISO størrelser fra 0,5 til 100 ml
- Leveres med batchnummer og tilhørende USP batchcertifikat i original emballage
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | USP |
| Klasse | EN |
| Materiale | AR-GLAS |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Uddannet | No |
| Farve | Black |
| Volumen (metrisk) | 3 mL |
| Længde (metrisk) | 330 mm |
| Type | Pærepipet |
| Engangs | Reusable |
| Show More |