Få mere at vide
BRAND™ BLAUBRAND™ Étmærkede glaspærepipetter, klasse A, USP , Certificeret
Artikelnummer. 15188254 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0.5 mL
1 mL
2 mL
3 mL
4 mL
5 mL
7 mL
15 mL
25 mL
40 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
Pakke med 6
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
15188254 1 mL Pakke med 12
15338207 0.5 mL Pakke med 12
15121607 2 mL -
15214069 3 mL Pakke med 6
15181627 4 mL Pakke med 6
15181307 4 mL Hver
15197655 5 mL Hver
15208918 7 mL Pakke med 6
15128264 15 mL Pakke med 6
15198254 25 mL Pakke med 6
15379212 40 mL Pakke med 6
15111677 100 mL Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 15188254 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 30602
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    810.12 DKK
    708.99 DKK / Pakke med 12
    Spare 101.13 DKK
    12% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Blå emalje med høj kontrast repræsenterer en optimal kombination af modstand og læsbarhed
  • Lavet af AR-GLAS™
  • Optimeret flowgeometri i spidsen sikrer pålidelig væskedispensering fra pipetten
  • Brandpolerede kanter for mere holdbarhed
  • Fås i alle ISO størrelser fra 0,5 til 100 ml
  • Leveres med batchnummer og tilhørende USP batchcertifikat i original emballage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance USP
Klasse EN
Materiale AR-GLAS
Sterilitet Ikke-steril
Uddannet Nej
Farve Blå
Volumen (metrisk) 1 mL
Længde (metrisk) 300 mm
Type Pærepipet
Engangs Genanvendelig
Til brug med (udstyr) Pipettecontroller