Få mere at vide
BRAND™ BLAUBRAND™ Étmærkede glaspærepipetter, klasse A, USP , Certificeret
Artikelnummer. 15181307 Shop alle Brand produkter
Volumen (metrisk):
0.5 mL
1 mL
2 mL
3 mL
4 mL
5 mL
7 mL
15 mL
25 mL
40 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
Pakke med 6
Artikelnummer. 15181307
Brand: BRAND™ 950606
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Blå emalje med høj kontrast repræsenterer en optimal kombination af modstand og læsbarhed
  • Lavet af AR-GLAS™
  • Optimeret flowgeometri i spidsen sikrer pålidelig væskedispensering fra pipetten
  • Brandpolerede kanter for mere holdbarhed
  • Fås i alle ISO størrelser fra 0,5 til 100 ml
  • Leveres med batchnummer og tilhørende USP batchcertifikat i original emballage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance USP
Klasse EN
Materiale AR-GLAS
Sterilitet Non-sterile
Uddannet No
Farve Red
Volumen (metrisk) 4 mL
Længde (metrisk) 400 mm
Type Pærepipet
Engangs Reusable
Til brug med (udstyr) Pipet Controller