Få mere at vide
BRAND™ BLAUBRAND™ Étmærkede glaspærepipetter, klasse A, USP , Certificeret
Shop alle Brand produkterBeskrivelse
- Lavet af AR-GLAS™
- Optimeret flowgeometri i spidsen sikrer pålidelig væskedispensering fra pipetten
- Brandpolerede kanter for mere holdbarhed
- Fås i alle ISO størrelser fra 0,5 til 100 ml
- Leveres med batchnummer og tilhørende USP batchcertifikat i original emballage
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | USP |
| Klasse | EN |
| Materiale | AR-GLAS |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Uddannet | Nej |
| Farve | Orange |
| Volumen (metrisk) | 2 mL |
| Længde (metrisk) | 330 mm |
| Type | Pærepipet |
| Engangs | Genanvendelig |
| Vis mere |