Learn More
BRAND™ Blaubrand™ One-Mark pærepipetter, med certifikat
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisk):
2 mL
2.5 mL
Packungsgröße:
Hver
Beschreibung
- Volumetriske pipetter, klasse AS , Soda-lime glas, 1 mærkning, blå graduering
- Blaubrand™ DIN EN ISO 648
- DE-M mærkning med batchnummer
- Gradueringer og inskriptioner i stærkt kontrasterende blå emalje Kalibreret til at levere (EX )
- Alle Blaubrand™ volumetriske pipetter leveres med batchnummer og et batchcertifikat pr. producentens ydre pakning (op til 2 ml: 12 cylindre, over 2 ml: 6 cylindre pr. pakke)
- Leveres med individuelt overensstemmelsesattest
Spezifikation
Spezifikation
| Kalibrering | At levere |
| Certificeringer/compliance | DIN EN ISO 648 |
| Klasse | AS |
| Materiale | AR-GLAS |
| Min. Flowtid | 5 sek. |
| Tolerance | 0.01 mL |
| Farve | Orange |
| Volumen (metrisk) | 2 mL |
| Længde (metrisk) | 330 mm |
| Type | Et-mærket pærepipet |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur