Få mere at vide
BRAND™ Blaubrand™ One-Mark pærepipetter
Product Code. 11323864 Shop All Brand Products
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisk):
1 mL
2 mL
2.5 mL
20 mL
Unit Size:
Pakke med 12
Pakke med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volumen (metrisk) Unit Size
11323864 20 mL Pakke med 6
11303854 1 mL Pakke med 12
11323854 2.5 mL Pakke med 6
11313854 2 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 11323864 Supplier BRAND™ Supplier No. 29714
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    499.00 DKK
    364.69 DKK / Pakke med 6
    Spare 134.31 DKK
    26% Slukket
View all promotions
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Unik klasse AS volumetriske pipetter lavet af soda-lime glas med 1 markering og blå graduering med et volumen på 20 ml, en tolerance på 0,03± ml og en samlet længde på 510± 10 mm.
  • Volumetriske pipetter, klasse AS , Soda-lime glas, 1 mærkning, blå graduering
  • Blaubrand™
  • DIN EN ISO 648
  • DE-M mærkning med batchnummer
  • Kalibreret til at levere (EX )
  • Alle Blaubrand™ volumetriske pipetter leveres med batchnummer og et batchcertifikat pr. producentens ydre pakning (op til 2 ml: 12 cylindre, over 2 ml: 6 cylindre pr. pakke)
  • Fås også med individuelt certifikat el DAkkS (tidligere DKD) kalibreringscertifikat
  • Volumen: 20ml
  • Tolerance: 0,03± ml
  • Samlet længde: 510± 10 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kalibrering At levere
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 648
Klasse AS
Min. Flowtid 5 sek.
Mængde 6/Pk.
Farve Gul
Volumen (metrisk) 20 mL
Længde (metrisk) 510 mm
Type Et-mærket pærepipet