Få mere at vide
BRAND™ Blaubrand™ One-Mark pærepipetter
Artikelnummer. 11303854 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 mL
2 mL
2.5 mL
20 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
11303854 1 mL Pakke med 12
11323854 2.5 mL Pakke med 6
11323864 20 mL Pakke med 6
11313854 2 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11303854 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 29702
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    590.00 DKK
    431.07 DKK / Pakke med 12
    Spare 158.93 DKK
    26% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Unik klasse AS volumetriske pipetter lavet af soda-lime glas med 1 markering og blå graduering med et volumen på 20 ml, en tolerance på 0,03± ml og en samlet længde på 510± 10 mm.
  • Volumetriske pipetter, klasse AS , Soda-lime glas, 1 mærkning, blå graduering
  • Blaubrand™ DIN EN ISO 648
  • DE-M mærkning med batchnummer
  • Gradueringer og inskriptioner i stærkt kontrasterende blå emalje
  • Kalibreret til at levere (EX )
  • Alle Blaubrand™ volumetriske pipetter leveres med batchnummer og et batchcertifikat pr. producentens ydre pakning (op til 2 ml: 12 cylindre, over 2 ml: 6 cylindre pr. pakke)
  • Fås også med individuelt certifikat el DAkkS (tidligere DKD) kalibreringscertifikat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kalibrering At levere
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 648
Klasse AS
Min. Flowtid 5 sek.
Mængde 12/Pk.
Farve Blå
Volumen (metrisk) 1 mL
Længde (metrisk) 300 mm
Type Et-mærket pærepipet