Beskrivelse
- Fremstillet i henhold til DIN 12 847, inklusive 2 hæmacytometer dækglas.
- Kendelsen viser 9 store firkanter på hver 1 mm 2 .
- De fire store firkanter i hjørnerne mærket ''L'' til optælling af leukocytter er hver underopdelt i 16 firkanter med 0,25 mm sider.
- Den store firkant i midten er opdelt i 16 felter med 0,25 mm sider.
- Hver gruppe kvadrat består af 16 mini kvadrater med 0,05 mm sider, som hver har et areal på 0,0025 mm 2 .
- De 5 gruppe firkanter i den store centrale firkant bruges til at tælle trombocytter og erytrocytter.
- I modsætning til de mere avancerede forbedrede Neubauer tællekamre, er tællearealet af hver gruppe firkant begrænset af den ydre af de tredobbelte grænselinjer.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Tælleanordning |
| Mængde | 1 Hver |
| Dybde (metrisk) | 0.1mm |
| Certificeringer/compliance | DIN EN 285 |
| Til brug med (applikation) | Optælling af leukocytter, trombocytter og erytrocytter |
| Inkluderer | Med fjederclips |