Få mere at vide
BRAND™ Tællekamre, Neubauer mønster, BLAUBRAND™ , dobbelt kendelse
Artikelnummer. 10360141 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Inkluderer:
Med fjederclips
Uden fjederclips
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer Pakningsstørrelse
10360141 Uden fjederclips Hver
10450751 Med fjederclips Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10360141 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 718605
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    559.00 DKK
    467.58 DKK / Pakke med 1
    Spare 91.42 DKK
    16% Slukket
Forventet forsendelse: 16-12-2026
BLAUBRAND™ kvalitet. Fremragende målepræcision. 100% certificeret kvalitet.
  • Fremstillet i henhold til DIN 12 847, inklusive 2 hæmacytometer dækglas.
  • Kendelsen viser 9 store firkanter på hver 1 mm 2 .
  • De fire store firkanter i hjørnerne mærket ''L'' til optælling af leukocytter er hver underopdelt i 16 firkanter med 0,25 mm sider.
  • Den store firkant i midten er opdelt i 16 felter med 0,25 mm sider.
  • Hver gruppe kvadrat består af 16 mini kvadrater med 0,05 mm sider, som hver har et areal på 0,0025 mm 2 .
  • De 5 gruppe firkanter i den store centrale firkant bruges til at tælle trombocytter og erytrocytter.
  • I modsætning til de mere avancerede forbedrede Neubauer tællekamre, er tællearealet af hver gruppe firkant begrænset af den ydre af de tredobbelte grænselinjer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Tælleanordning
Mængde 1 Hver
Dybde (metrisk) 0.1mm
Til brug med (applikation) Optælling af leukocytter, trombocytter og erytrocytter
Inkluderer Uden fjederclips