Beskrivelse
- Type 3 (nul øverst)
- Kalibreret til at levere (TD, Ex)
- Ventetid 5 sekunder
- Leveret med batchnummer og vedlagt ét batchcertifikat pr. producentens pakkeenhed
Specifications
Specifications
| Nøjagtighed | ±0,1 ml |
| Aspirator stik | Ja |
| Certificeringer/compliance | DIN EN ISO 835 |
| Klasse | AS |
| Oversigt | TD, eks |
| Materiale | AR-GLAS |
| Uddannet | Ja |
| Gradueringer | 0.1 mL |
| Volumen (metrisk) | 25 mL |