Få mere at vide
BRAND™ BLAUBRAND™ Målekolber af glas, klasse A, med certifikat
Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
5 mL
25 mL
50 mL
200 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Inkluderer med glasprop med drypspids
- Kontrastblåt emaljetryk på gennemsigtige kolber sikrer optimal kombination af modstand og læsbarhed
- Fås i alle ISO størrelser fra 5 til 2000 ml
- Fås i transparente og ravfarvede farver
- Fremstillet af kemisk resistent borosilikat 3.3 glas med lav ekspansionskoefficient
- Leveres med individuel USP overensstemmelsesattest
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | USP |
| Farve | Klarhed |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Materiale | Glas |
| Klasse | EN |
| Lukkestørrelse | NS 12/21 |