Få mere at vide
BRAND™ BLAUBRAND™ Målekolber af glas, klasse A, med certifikat
Artikelnummer. 15192813 Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
5 mL
25 mL
50 mL
200 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15192813
Brand: BRAND™ 956982
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Uundværlig til fremstilling af fortyndinger og standardopløsninger. Leveres med individuel USP overensstemmelsesattest.
  • Inkluderer med glasprop med drypspids
  • Kontrastblåt emaljetryk på gennemsigtige kolber sikrer optimal kombination af modstand og læsbarhed
  • Fås i alle ISO størrelser fra 5 til 2000 ml
  • Fås i transparente og ravfarvede farver
  • Fremstillet af kemisk resistent borosilikat 3.3 glas med lav ekspansionskoefficient
  • Leveres med individuel USP overensstemmelsesattest
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance USP
Farve Klarhed
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Materiale Glas
Klasse EN
Lukkestørrelse NS 19/26