Få mere at vide
BRAND™ BLAUBRAND™ Graduerede cylindre af glas, klasse A, USP , Certificeret
Artikelnummer. p-5164470 Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
25 mL
500 mL
2000 mL
Gradueringer:
0.5 mL
5 mL
20 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Artikelnummer. 15734037
Brand: BRAND™ 32820
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
klasse A, USP , certificerede graduerede cylindre
  • Fremstillet af lav udvidelseskoefficient, kemisk resistent Borosilicate 3.3 glas
  • Fås i alle ISO størrelser fra 5 til 2000 ml
  • Blåt emaljetryk repræsenterer optimal kombination af modstand og læsbarhed
  • Leveres med batchnummer og tilhørende USP batchcertifikat i original emballage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Base Type Sekskantet
Kalibrering At indeholde
Skala farve Blå
Form Rund
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 4788, USP
Klasse EN
Højde (metrisk) 170 mm
Tolerancemetrik ±0,17 ml
Type Gradueret cylinder
Materiale Borosilikatglas
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Inkluderer USP Batch-certifikat
Gradueringer 0.5 mL
Underafdeling 0.5mL