Få mere at vide
BRAND™ BLAUBRAND™ Graduerede cylindre af glas, klasse A, USP , Certificeret
Artikelnummer. 15584409 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
25 mL
500 mL
2000 mL
Gradueringer:
0.5 mL
5 mL
20 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Gradueringer Pakningsstørrelse
15584409 2000 mL 20 mL Hver
15734037 25 mL 0.5 mL Pakke med 2
15358286 500 mL 5 mL Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15584409 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 32864
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1145.00 DKK
    847.89 DKK / Pakke med 1
    Spare 297.11 DKK
    25% Slukket
På lager
Klasse A, USP Certificeret, kalibreret 'Til At Indeholde'
  • Fremstillet af Borosilikat 3.3-glas, kendt for sin lave ekspansionskoefficient og fremragende kemiske resistens
  • Har et blåt emaljeprint for optimal holdbarhed og letlæsbarhed
  • Udstyret med udtøn og en solid sekskantet glasbase for nem håndtering og stabilitet
  • Fås i et fuldt udvalg af ISO størrelser fra 5 ml til 2000 ml
  • Kalibreret 'Til At Indeholde'
  • Hver enhed leveres med batchnummer og et USP batchcertifikat i originalemballagen for sporbarhed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Inkluderer USP Batch-certifikat
Gradueringer 20 mL
Underafdeling 20mL
Kalibrering At indeholde
Base Type Sekskantet
Skala farve Blå
Form Rund
Klasse Klasse A
Højde (metrisk) 505 mm
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 4788, USP
Tolerance ±6 ml
Produkttype Gradueret cylinder