Få mere at vide
BRAND™ BLAUBRAND™ Graduerede cylindre af glas, klasse A, USP , Certificeret
Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
25 mL
500 mL
2000 mL
Gradueringer:
0.5 mL
5 mL
20 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Beskrivelse
- Fremstillet af lav udvidelseskoefficient, kemisk resistent Borosilicate 3.3 glas
- Fås i alle ISO størrelser fra 5 til 2000 ml
- Blåt emaljetryk repræsenterer optimal kombination af modstand og læsbarhed
- Leveres med batchnummer og tilhørende USP batchcertifikat i original emballage
Tekniske data
Tekniske data
| Base Type | Sekskantet |
| Kalibrering | At indeholde |
| Skala farve | Blå |
| Form | Rund |
| Certificeringer/compliance | DIN EN ISO 4788, USP |
| Klasse | EN |
| Højde (metrisk) | 365 mm |
| Tolerancemetrik | ±2 ml |
| Type | Gradueret cylinder |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Vis mere |