Få mere at vide
BRAND™ Blaubrand™ Eterna™ Klasse AS USP Pærepipetter, med certifikat
Shop alle Brand produkter
Volumen (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Fremstillet af AR-GLAS™ Soda-lime glas.
- DIN EN ISO 648. Kalibreret til at levere (TD, Ex).
- Ventetid 5 sekunder.
- Leveres med batchnummer og et batchcertifikat pr. emballageenhed fra producenten.
- Leveres med individuel USP overensstemmelsesattest
Tekniske data
Tekniske data
Kalibrering | At levere |
Certificeringer/compliance | DIN EN ISO 648, DIN 12691 |
Klasse | AS |
Materiale | AR-GLAS, Sodavand Lime glas |
Uddannet | Ja |
Gradueringsfarve | Ravgul |
Gradueringstype | DE-M Mærkning |
Tolerance | 0.03 mL |
Farve | Blå |
Volumen (metrisk) | 25 mL |
Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
BRAND™ Blaubrand™ Eterna™ Klasse AS USP Pærepipetter, med certifikat >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion