Få mere at vide
Brand™ Blaubrand™ Eterna™ Klasse AS Pærepipetter, med certifikat Artikelnummer.: 15835562
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Brand™ Blaubrand™ Eterna™ Klasse AS Pærepipetter, med certifikat
Artikelnummer. 15835562 Shop alle Brand produkter
Kapacitet: 20 ml
:
Kapacitet: 20 ml
Artikelnummer. 15835562
Brand: Brand™ 950514
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af AR-GLAS™ Soda-lime glas og overholder DIN EN ISO 648 standarder. Leveres med individuel USP overensstemmelsesattest.
  • Fremstillet af AR-GLAS™ Soda-lime glas.
  • DIN EN ISO 648. Kalibreret til at levere (TD, Ex).
  • Ventetid 5 sekunder.
  • Leveres med batchnummer og et batchcertifikat pr. emballageenhed fra producenten.
  • Leveres med individuel USP overensstemmelsesattest
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kalibrering At levere
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 648, DIN 12691
Klasse AS
Materiale AR-GLAS, Sodavand Lime glas
Uddannet Ja
Gradueringsfarve Ravgul
Gradueringstype DE-M Mærkning
Farve Gul
Volumen (metrisk) 20 mL
Længde (metrisk) 510 mm
Type Volumetrisk pærepipet
Produkttitel
Brand™ Blaubrand™ Eterna™ Klasse AS Pærepipetter, med certifikat >