Få mere at vide
BRAND™ Blaubrand™ Eterna™ Klasse AS Pærepipetter, med batchcertifikat Artikelnummer.: 15811508
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
BRAND™ Blaubrand™ Eterna™ Klasse AS Pærepipetter, med batchcertifikat
Artikelnummer. p-7147830 Shop alle Brand produkter
5 mL, Pakke med 6
Volumen (metrisk):
5 mL
10 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. 15811508
Brand: BRAND™ 230507
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af AR-GLAS™ Soda-lime glas og overholder DIN EN ISO 648 standarder. Leveres med batchnummer og et batchcertifikat pr. emballageenhed fra producenten. Samlet ordre leveret fra én batch (i det omfang det er muligt).
  • Fremstillet af AR-GLAS™ Soda-lime glas.
  • DIN EN ISO 648. Kalibreret til at levere (TD, Ex).
  • Ventetid 5 sekunder.
  • Leveres med batchnummer og et batchcertifikat pr. emballageenhed fra producenten.
  • Samlet ordre leveret fra én batch (i det omfang det er muligt)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kalibrering At levere
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 648, DIN 12691
Klasse AS
Materiale AR-GLAS, Sodavand Lime glas
Uddannet Ja
Gradueringsfarve Ravgul
Gradueringstype DE-M Mærkning
Tolerance 0.015 mL
Farve Hvid
Volumen (metrisk) 5 mL
Type Volumetrisk pærepipet
Produkttitel
BRAND™ Blaubrand™ Eterna™ Klasse AS Pærepipetter, med batchcertifikat >