Få mere at vide
BRAND™ Blaubrand™ ETERNA™ Klasse A målekolber, med certifikat
Artikelnummer. 15875532 Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
100 mL
250 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15875532
Brand: BRAND™ 936851
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af borosilikatglas og overholder DIN EN ISO 1042 standarder. Kalibreret til at indeholde en præcis mængde væske ved en bestemt temperatur. Inkluderer polypropylenprop og DE-M-mærkning. Leveres med individuelt overensstemmelsesattest.
  • Klasse A målekolbe
  • Fremstillet af borosilikatglas
  • Overholder DIN EN ISO 1042 standarder
  • Kalibreret til at indeholde (TC, In)
  • Smal hals og bred hals muligheder tilgængelige i en række størrelser
  • Inkluderer polypropylenprop og DE-M-mærkning
  • Leveres med individuelt overensstemmelsesattest
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kalibrering Kalibreret til at indeholde
Certificeringer/compliance USP individuelle og USP batch-certifikat, DIN EN ISO 1042
Lukningsmateriale Polypropylen
Farve Klar
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Materiale Borosilikatglas
Grænse for fejl ±0,15 ml
Hals stil Smal
Uddannet Ja
Klasse EN
Lukketype Prop