Få mere at vide
BRAND™ Blaubrand™ ETERNA™ Klasse A USP Målekolber, med certifikat
Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Klasse A målekolbe
- Fremstillet af borosilikatglas
- Overholder DIN EN ISO 1042 standarder
- Kalibreret til at indeholde (TC, In)
- Smal hals og bred hals muligheder tilgængelige i en række størrelser
- Inkluderer polypropylenprop og DE-M-mærkning
- Leveres med individuel USP overensstemmelsesattest
Tekniske data
Tekniske data
| Kalibrering | Kalibreret til at indeholde |
| Certificeringer/compliance | USP individuelle og USP batch-certifikat, DIN EN ISO 1042 |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Farve | Klar |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Grænse for fejl | ±0,15 ml |
| Hals stil | Smal |
| Uddannet | Ja |
| Klasse | EN |
| Vis mere |