Få mere at vide
BRAND™ Mikrocentrifugerør uden skruelåg
Artikelnummer. 10461013 Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
0.5 mL
1.5 mL
2 mL
Format:
Konisk bund
Selvstående, konisk bund
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 10461013
Brand: BRAND™ 780732
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af polypropylen og i overensstemmelse med DIN EN 285 standarder. BRAND™ Mikrocentrifugerør uden skruelåg er gradueret med et matteret markeringsområde, der giver mulighed for prøveidentifikation eller andre notationer. Farvede skruelåg og hætteindsatser kan købes separat.
  • Fremstillet af polypropylen og i overensstemmelse med DIN EN 285 standarder.
  • Uddannet.
  • Frosted markeringsområde giver mulighed for prøveidentifikation eller andre notationer.
  • Driftsområde: -196 °C til 121 °C.
  • Autoklaverbar ved 121 °C (2 bar)
  • Farvede skruelåg og hætteindsatser kan købes separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN EN 285
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 1.5 mL
Materiale Polypropylen
Format Konisk bund
Højde (metrisk) 44 mm
nr. pr. pakke 1000
Temperaturområde (metrisk) –196 til 121 °C
Sterilitet Ikke steril
Maks. RCF 20,000 G
Diameter (metrisk) 13 mm