Få mere at vide
BRAND™ Blaubrand™ ETERNA Klasse A Borosilikatglas Høj Form Målecylindre
Artikelnummer. 11814000 Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Gradueringer:
0.1 mL
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Artikelnummer. 11814000
Brand: BRAND™ 32748
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af borosilikatglas og overholder DIN EN ISO 4788 standarder. BRAND™ Blaubrand™ ETERNA Klasse A-borosilikatglas-målecylindre i høj form inkluderer integreret tud og sekskantet glasbund for stabilitet. DE-M Markering af ravfarvede grader giver hurtig og nem volumenvurdering.
  • Klasse A høj form målecylinder konstrueret af borosilikatglas
  • Overholder DIN EN ISO 4788 standarder
  • Autoklaverbar
  • Kalibreret til at indeholde (TC, In).
  • Med integreret tud og sekskantet glasbund for stabilitet
  • DE-M Markering af ravfarvede grader giver hurtig og nem volumenvurdering
  • USP individuelt certifikat eller DAkkS kalibreringscertifikat tilgængeligt efter anmodning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Varebeskrivelse DE-M Mærkning, ravfarvede inddelinger
Base Type Sekskantet
Kalibrering At indeholde
Skala farve Ravgul
Form Rund
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 4788
Klasse EN
Højde (metrisk) 335 mm
Tolerancemetrik ±1 ml
Type Gradueret målecylinder
Materiale Borosilikatglas
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Inkluderer Batch-certifikat
Gradueringer 2 mL
Autoklaverbar Autoklaverbar
Underafdeling 2mL