Få mere at vide
BRAND™ Blaubrand™ ETERNA Klasse A Borosilikatglas Høj Form Målecylindre
Artikelnummer. 10742321 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Gradueringer:
0.1 mL
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Gradueringer Pakningsstørrelse
10742321 1000 mL 10 mL Hver
11824000 500 mL 5 mL Pakke med 2
11893990 25 mL 0.5 mL Pakke med 2
11804000 50 mL 1 mL Pakke med 2
11883990 10 mL 0.2 mL Pakke med 2
10339710 2000 mL 20 mL Hver
10024070 5 mL 0.1 mL -
10657851 100 mL 1 mL Pakke med 2
11814000 250 mL 2 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 10742321 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 32762
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    630.00 DKK
    593.70 DKK / Pakke med 1
    Spare 36.30 DKK
    5% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af borosilikatglas og overholder DIN EN ISO 4788 standarder. BRAND™ Blaubrand™ ETERNA Klasse A-borosilikatglas-målecylindre i høj form inkluderer integreret tud og sekskantet glasbund for stabilitet. DE-M Markering af ravfarvede grader giver hurtig og nem volumenvurdering.
  • Klasse A høj form målecylinder konstrueret af borosilikatglas
  • Overholder DIN EN ISO 4788 standarder
  • Autoklaverbar
  • Kalibreret til at indeholde (TC, In).
  • Med integreret tud og sekskantet glasbund for stabilitet
  • DE-M Markering af ravfarvede grader giver hurtig og nem volumenvurdering
  • USP individuelt certifikat eller DAkkS kalibreringscertifikat tilgængeligt efter anmodning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Inkluderer Batch-certifikat
Skala DE-M Markering, Amber
Gradueringer 10 mL
Autoklaverbar Autoklaverbar
Underafdeling 10mL
Kalibrering At indeholde
Base Type Sekskantet
Skala farve Ravgul
Form Rund
Klasse Klasse A
Højde (metrisk) 465 mm
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 4788
Tolerance ±5 ml
Produkttype Gradueret målecylinder