Beskrivelse
- Klasse A høj form målecylinder konstrueret af borosilikatglas
- Overholder DIN EN ISO 4788 standarder
- Autoklaverbar
- Kalibreret til at indeholde (TC, In).
- Med integreret tud og sekskantet glasbund for stabilitet
- DE-M Markering af ravfarvede grader giver hurtig og nem volumenvurdering
- USP individuelt certifikat eller DAkkS kalibreringscertifikat tilgængeligt efter anmodning
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Borosilikatglas |
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Inkluderer | Batch-certifikat |
| Skala | DE-M Markering, Amber |
| Gradueringer | 1 mL |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Underafdeling | 1mL |
| Kalibrering | At indeholde |
| Base Type | Sekskantet |
| Skala farve | Ravgul |
| Vis mere |