Få mere at vide
BRAND™ Blaubrand™ ETERNA Klasse A Borosilikatglas Høj Form Målecylindre
Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Gradueringer:
0.1 mL
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Beskrivelse
- Klasse A høj form målecylinder konstrueret af borosilikatglas
- Overholder DIN EN ISO 4788 standarder
- Autoklaverbar
- Kalibreret til at indeholde (TC, In).
- Med integreret tud og sekskantet glasbund for stabilitet
- DE-M Markering af ravfarvede grader giver hurtig og nem volumenvurdering
- USP individuelt certifikat eller DAkkS kalibreringscertifikat tilgængeligt efter anmodning
Tekniske data
Tekniske data
Varebeskrivelse | DE-M Mærkning, ravfarvede inddelinger |
Base Type | Sekskantet |
Kalibrering | At indeholde |
Skala farve | Ravgul |
Form | Rund |
Certificeringer/compliance | DIN EN ISO 4788 |
Klasse | EN |
Højde (metrisk) | 505 mm |
Tolerancemetrik | ±10 ml |
Type | Gradueret målecylinder |
Vis mere |
Kampagner
-
Multiple Manufacturers
Focus on Agri-Science Testing
Use promotion code 24136 to get amazing savings.Promo Code: 24136Expires: 2025-10-26
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
BRAND™ Blaubrand™ ETERNA Klasse A Borosilikatglas Høj Form Målecylindre >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion