Få mere at vide
BRAND™ BlauBRAND™ Kompakt Burette
Artikelnummer. 10287162 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10287162 10 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 10287162 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 13913
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Med PTFE stophane, hurtig at afmontere og nem at rengøre
  • Den nye generation af buretter fra BRAND™
  • Med PTFE stophane, hurtig at afmontere og nem at rengøre
  • Enkel reparation - alle individuelle komponenter kan udskiftes
  • Boro 3.3 glas
  • Aftagelig PTFE stophane
  • Til DIN EN ISO 385
  • Kalibreret til at levere (TD, Ex)
  • Schellbach stribe
  • Alle BlauBRAND™ buretter leveres med batchnummer og vedlagt et batchcertifikat pr. emballageenhed af producenten
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Kapacitet (metrisk) 10 ml
    Materiale Borosilikatglas
    Gradueringer 0.02 mL
    Stophane materiale PTFE
    Tolerance ±0,02 ml
    Volumen (metrisk) reservoir 10 mL
    Type Kompakt Buret
    Klasse Klasse AS
    Certificeringer/compliance DIN EN ISO 385