Få mere at vide
BRAND™ BLAUBRAND™ Kompakt automatisk Burette Reserve Burette Tube
Shop alle Brand produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapacitet (metrisk):
10 ml
25 ml
50 ml
missing translation for 'unitSize'
Hver
Description
- Konstrueret af borosilikatglas 3.3
- Ravfarvet glas
Specifications
Specifications
| Farve | Ravgul |
| Kapacitet (metrisk) | 10 ml |
| Til brug med (udstyr) | Kompakt automatisk burette |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Type | Buret rør |