Få mere at vide
BRAND™ BLAUBRAND™ Kompakt automatisk Burette Reserve Burette Tube
Artikelnummer. 10275512 Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
10 ml
25 ml
50 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10275512
Brand: BRAND™ 23846
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
BLAUBRAND™ Spare Burette Tube er velegnet til brug med en kompakt automatisk burette.
  • Konstrueret af borosilikatglas 3.3
  • Ravfarvet glas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Ravgul
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Til brug med (udstyr) Kompakt automatisk burette
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Type Buret rør